Merck
C12H316CEC25
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
ORYSGUZJPYKVEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)