Merck
CH4H9443830C
ChemBridge Corporation
(2R,8aS)-2-hydroxyhexahydro-8a(1H)-indolizinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4110564-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
About This Item
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4110564-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2R,8aS)-2-hydroxyhexahydroindolizine-8a(1H)-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c11-7-5-9(8(12)13)3-1-2-4-10(9)6-7/h7,11H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,9+/m1/s1
Clave InChI
JVDDKCWCIKURRJ-APPZFPTMSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110564
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110564_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)