Merck
CH4H30324F01
ChemBridge Corporation
[(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methyl]amine
Seleccione un Tamaño
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4065120-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
About This Item
Peso molecular:
161.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4065120-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-3-2-4-12-9(7)8(5-10)6-11-12/h2-4,6H,5,10H2,1H3
Clave InChI
WGFNFPALXWYBHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4065120
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4065120_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)