Merck
CH4H03CD9ACE
ChemBridge Corporation
2-(tetrahydro-2-furanyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-tetrahydro-2-furanylethanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
FCAJYRVEBULFKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016666_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)