Merck
CH4509506645
ChemBridge Corporation
rac-(1R,2R,4R,5S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4108219-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4108219-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R,2R,4R,5S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O4/c8-4-2-5-3(7(9)10)1-6(4)11-5/h3-6,8H,1-2H2,(H,9,10)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
ZSPPPJZXXWMFOX-JGWLITMVSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108219
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108219_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)