Merck
CH4458379420
ChemBridge Corporation
2-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
5 G
207,04 €
10 G
336,11 €
25 G
808,97 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4400280-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
5 G
207,04 €
10 G
336,11 €
25 G
808,97 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4400280-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-6(11(15)16)9-7-4-2-3-5-8(7)10(14)13-12-9/h2-5,12H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
PSFAVCMHYBLEKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4400280
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4400280_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)