Merck
CH4445001613
ChemBridge Corporation
tert-butyl rel-(1R,2S,6R,7S)-4,10-diazatricyclo[5.2.1.0~2,6~]decane-10-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
10 G
2741,31 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4039359-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
10 G
2741,31 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.79
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4039359-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (3aR,4S,7R,7aS)-octahydro-1H-4,7-epiminoisoindole-8-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H22N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)9-7-14-6-8(9)10;/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,9+,10-,11+;
Clave InChI
QTYQKJYMWUVRFQ-NIQYDHDSSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4039359
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4039359_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)