Merck
CH4428741627
ChemBridge Corporation
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-4-9-5-2-7(1)8-3-6-9;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
Clave InChI
QNJSIGUFGXHSMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020366_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)