Merck
CH4424852161
ChemBridge Corporation
N-[3-(allyloxy)benzyl]ethanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 9071070-1G
125,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9071070-1G
125,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[3-(allyloxy)benzyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-3-8-14-12-7-5-6-11(9-12)10-13-4-2;/h3,5-7,9,13H,1,4,8,10H2,2H3;1H
Clave InChI
GCJUMROMNGSVPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071070
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071070_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)