Merck
CH4424852136
ChemBridge Corporation
2-[(2-methylbenzyl)amino]-1-butanol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 9070965-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9070965-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(2-methylbenzyl)amino]-1-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO.ClH/c1-3-12(9-14)13-8-11-7-5-4-6-10(11)2;/h4-7,12-14H,3,8-9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WKSUDYYSTHSDTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070965
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070965_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)