Merck
CH4424851622
ChemBridge Corporation
[2-(4-fluorophenyl)ethyl](2-nitrobenzyl)amine hydrobromide
Seleccione un Tamaño
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 5551730-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5551730-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-N-(2-nitrobenzyl)ethanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H15FN2O2.BrH/c16-14-7-5-12(6-8-14)9-10-17-11-13-3-1-2-4-15(13)18(19)20;/h1-8,17H,9-11H2;1H
Clave InChI
MACHNBODPGGXDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5551730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5551730_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)