Merck
CH4424851405
ChemBridge Corporation
2-(chloromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 5107403-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5107403-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(chloromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClN3S.2ClH/c12-5-8-14-10(13)9-6-3-1-2-4-7(6)16-11(9)15-8;;/h1-5H2,(H2,13,14,15);2*1H
Clave InChI
GKCWQCVDOKEWJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5107403
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5107403_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)