Merck
CH4424851105
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methyl(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-5-3-6(4-7-2)9-8-5;/h3,7H,4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
LPAAQOUQIBYDMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100871
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100871_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)