CH4424847894
ChemBridge Corporation
8-(1-pyrrolidinyl)-5-quinolinamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030932-1G
31,95 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030932-1G
31,95 €
Iupac Name
8-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.2ClH/c14-11-5-6-12(16-8-1-2-9-16)13-10(11)4-3-7-15-13;;/h3-7H,1-2,8-9,14H2;2*1H
Clave InChI
CBXSFRULRPGDPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030932_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)