Merck
CH4424847688
ChemBridge Corporation
2-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030606-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030606-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6-4-3-5-7-6;/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3;1H
Clave InChI
UJKDOLJYFHFNJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030606
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030606_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)