Merck
CH4424847581
ChemBridge Corporation
4,5-dimethyl-2-pyrimidinol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4038318-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4038318-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,5-dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-7-6(9)8-5(4)2;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Clave InChI
HOCNVUHATLZBNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038318_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)