Merck
CH4424847543
ChemBridge Corporation
N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]ethanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030468-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030468-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-9-6-8-5-4-7(2)10-8;/h4-5,9H,3,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JCILCCYNHXICCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030468
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030468_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)