Merck
CH4424847258
ChemBridge Corporation
2-(1-pyrrolidinyl)acetohydrazide dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4033442-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4033442-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(pyrrolidin-1-yl)acetohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.2ClH/c7-8-6(10)5-9-3-1-2-4-9;;/h1-5,7H2,(H,8,10);2*1H
Clave InChI
FWRPTQFULFDENC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033442
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033442_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)