CH4424847117
ChemBridge Corporation
5-amino-1H-indazol-3-ol dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4048302-250MG
89,46 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4048302-250MG
89,46 €
Iupac Name
5-amino-1H-indazol-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3O.2ClH/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(11)10-9-6;;/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11);2*1H
Clave InChI
VBGOCHHYCKZHPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4048302_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)