Merck
CH4424847036
ChemBridge Corporation
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1321,45 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4037096-250MG
169,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1321,45 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4037096-250MG
169,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2.2ClH/c12-7-5-9(6-8(13)11-7)1-3-10-4-2-9;;/h10H,1-6H2,(H,11,12,13);2*1H
Clave InChI
PLFAONXWOYKCIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037096
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037096_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)