Merck
CH4424846834
ChemBridge Corporation
(4-ethyl-4-piperidinyl)methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
(4-ethyl-4-piperidinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-2-8(7-10)3-5-9-6-4-8;/h9-10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
ZBZUKLJQAWSJPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028798
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028798_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)