CH4424846483
ChemBridge Corporation
N-benzylcyclopentanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4024869-1G
98,41 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4024869-1G
98,41 €
Iupac Name
N-benzyl-N-cyclopentylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-13-12-8-4-5-9-12;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2;1H
Clave InChI
YEWYKWDDUOYQHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024869_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)