Merck
CH4424845944
ChemBridge Corporation
(3-cyclopentylpropyl)methylamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
5 G
207,04 €
10 G
336,11 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4012701-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
5 G
207,04 €
10 G
336,11 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4012701-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-cyclopentyl-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-10-8-4-7-9-5-2-3-6-9;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H
Clave InChI
OQACKUPEJJARCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012701
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012701_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)