Merck
CH4424845795
ChemBridge Corporation
[1-(1H-imidazol-1-ylmethyl)propyl]amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
31,95 €
5 G
103,52 €
10 G
168,70 €
25 G
324,61 €
50 G
517,59 €
100 G
1132,31 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4011409-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
31,95 €
5 G
103,52 €
10 G
168,70 €
25 G
324,61 €
50 G
517,59 €
100 G
1132,31 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4011409-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(1H-imidazol-1-yl)-2-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-2-7(8)5-10-4-3-9-6-10;;/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
BEANYVLXUUFQFX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011409_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)