CH4424845716
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4010693-1G
31,95 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4010693-1G
31,95 €
Iupac Name
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-11(4-2)7-8;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FSWHKNNSXXRRCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010693_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)