Merck
CH4424845707
ChemBridge Corporation
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4010594-250MG
117,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4010594-250MG
117,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-7-9-4-6-10(7)5-3-8-2;;/h4,6,8H,3,5H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
ZYADINZQOCFAJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010594
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010594_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)