CH4424845077
ChemBridge Corporation
1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4002070-1G
65,18 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4002070-1G
65,18 €
Iupac Name
1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrate
Inchi Code
1S/C19H21NO2.H2O/c21-18(22)19(17-9-5-2-6-10-17)11-13-20(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16;/h1-10H,11-15H2,(H,21,22);1H2
Clave InChI
GHXYMEKYDWLYGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002070_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)