Merck
CH4424844892
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(1H-pyrazol-5-yl)methanamine oxalate
Seleccione un Tamaño
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1321,45 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 2102295-250MG
169,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1321,45 €
About This Item
Peso molecular:
201.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 2102295-250MG
169,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-methyl-1-(1H-pyrazol-5-yl)methanamine oxalate
Inchi Code
1S/C5H9N3.C2H2O4/c1-6-4-5-2-3-7-8-5;3-1(4)2(5)6/h2-3,6H,4H2,1H3,(H,7,8);(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
XWDPGFMQPUNZIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/2102295
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/2102295_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)