Merck
CH4415172977
ChemBridge Corporation
1,4'-bipiperidin-3-ol disuccinate (salt)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
420.46
Número MDL:
Iupac Name
1,4'-bipiperidin-3-ol disuccinate
Inchi Code
1S/C10H20N2O.2C4H6O4/c13-10-2-1-7-12(8-10)9-3-5-11-6-4-9;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h9-11,13H,1-8H2;2*1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
JYZHPEOLWNHOOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HOOCC2H4COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087949
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087949_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)