CH4415172773
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine diethanedioate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4087979-1G
31,95 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4087979-1G
31,95 €
Iupac Name
N-methyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dioxalate
Inchi Code
1S/C8H12N2.2C2H2O4/c1-7(9-2)8-3-5-10-6-4-8;2*3-1(4)2(5)6/h3-7,9H,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
LSMWLGXNHXCTSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087979_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)