Merck
CH4415172740
ChemBridge Corporation
(5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-3-ylmethyl)amine dihydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.05
Número MDL:
Iupac Name
(5,6-dihydroimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methanamine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C6H9N3S.2BrH/c7-3-5-4-10-6-8-1-2-9(5)6;;/h4H,1-3,7H2;2*1H
Clave InChI
CWUGRPXDDPYKFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087803
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087803_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)