CH4321848566
ChemBridge Corporation
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4042392-1G
331,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4042392-1G
331,00 €
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-2-4-9(5-6-10-8)3-1-7-12-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
OLMSVAPURNUMQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042392_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)