Merck
CH4309657040
ChemBridge Corporation
N~1~-methylnorvalinamide
Seleccione un Tamaño
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4042706-250MG
117,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4042706-250MG
117,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-N-methylpentanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-3-4-5(7)6(9)8-2/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
NCPLOFZQPMSMOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042706_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)