Merck
CH4309656962
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)ethanesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
98,41 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4041226-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
98,41 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4041226-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-6-7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
LPFWKKSPCKBGON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041226
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041226_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)