CH4238556161
ChemBridge Corporation
4-acetyl-2-amino-5-methyl-3-furonitrile
About This Item
Iupac Name
4-acetyl-2-amino-5-methyl-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4(11)7-5(2)12-8(10)6(7)3-9/h10H2,1-2H3
Clave InChI
GQPUBWAPTSHCLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002241_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)