Merck
CH4196934555
ChemBridge Corporation
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Seleccione un Tamaño
1 G
31,95 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4033323-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
31,95 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4033323-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-11-12-9(14-5)7-4-6(10)2-3-8(7)13/h2-4,13H,10H2,1H3
Clave InChI
FSRKZKWIIJSCSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033323
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033323_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)