Merck
CH4196934536
ChemBridge Corporation
4-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
10 G
640,28 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4033156-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
10 G
640,28 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4033156-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9-12(10(2)14-13-9)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
DYXNQVLCTOFNRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033156
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033156_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)