Merck
CH4183975491
ChemBridge Corporation
(3-aminophenoxy)acetic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
89,46 €
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
10 G
895,88 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4027053-250MG
89,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
89,46 €
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
10 G
895,88 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4027053-250MG
89,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(3-aminophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
OIWJQYPZFXSJRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027053
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027053_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)