Merck
CH4182077518
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-isopropylpropanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-N-isopropylpropanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO/c1-4(2)8-6(9)5(3)7/h4-5H,1-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
NVIZBBOTWUFFLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029320
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029320_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)