Merck
CH4182076769
ChemBridge Corporation
(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
331,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4028502-1G
331,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
331,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4028502-1G
331,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-4-6(3-7(12)13)5(2)11-8(9)10-4/h3H2,1-2H3,(H,12,13)(H2,9,10,11)
Clave InChI
VWMVDEYWTMKUNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028502
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028502_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)