Merck
CH4182076759
ChemBridge Corporation
[(1,1-dimethylpropyl)amino](oxo)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Iupac Name
oxo(tert-pentylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-4-7(2,3)8-5(9)6(10)11/h4H2,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
SXYKFPNCYFZNQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028476
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028476_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)