Merck
CH4182076692
ChemBridge Corporation
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
10 G
2193,05 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4028334-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
238,99 €
1 G
421,74 €
5 G
1686,96 €
10 G
2193,05 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4028334-250MG
238,99 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,(H,10,11)
Clave InChI
VEKMJKMSTPFHQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028334
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028334_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)