CH4182076515
ChemBridge Corporation
N-propionylalanine
About This Item
Iupac Name
N-propionylalanine
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-3-5(8)7-4(2)6(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
INPGLFHHFHOGRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026814_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)