Merck
CH4182076265
ChemBridge Corporation
2-(benzylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4026234-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4026234-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-(benzylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-9-11-7-14-12(15-8-11)13-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-9H,6H2,(H,13,14,15)
Clave InChI
LYCVAJMGIHAWPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026234_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)