CH4182075626
ChemBridge Corporation
3-[(3-methylphenyl)amino]-3-oxopropanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4024703-1G
31,95 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4024703-1G
31,95 €
Iupac Name
3-oxo-3-(3-toluidino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)11-9(12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
VXGWLFVNSUWCNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024703_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)