Merck
CH4182074895
ChemBridge Corporation
3-propylmorpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-propylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-3-7-6-9-5-4-8-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ACDQSRFDVDVZRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4021666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4021666_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)