CH4182074869
ChemBridge Corporation
5-ethylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-ethyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-2-7-3-4-8(6-10)9-5-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
PPUYLXOFOVDYKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019624_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)