Merck
CH4182074653
ChemBridge Corporation
[2-(methoxymethoxy)phenyl](pyridin-2-yl)methanone
Seleccione un Tamaño
1 G
31,95 €
5 G
103,52 €
10 G
168,70 €
25 G
324,61 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4000093-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
31,95 €
5 G
103,52 €
10 G
168,70 €
25 G
324,61 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4000093-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[2-(methoxymethoxy)phenyl](2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-10-18-13-8-3-2-6-11(13)14(16)12-7-4-5-9-15-12/h2-9H,10H2,1H3
Clave InChI
UDZKEYOBGOSBRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000093
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000093_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)