Merck
CH4102153308
ChemBridge Corporation
2-[(3-hydroxyphenyl)amino]-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 9070709-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9070709-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-hydroxyanilino)-6-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-7-5-10(16)14-11(12-7)13-8-3-2-4-9(15)6-8/h2-6,15H,1H3,(H2,12,13,14,16)
Clave InChI
BTTNKEBBLIHCJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070709
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070709_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)