CH4102153111
ChemBridge Corporation
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 9018996-250MG
89,46 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 9018996-250MG
89,46 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-8-10(17-12(13)14-8)11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H2,13,14)
Clave InChI
HLWCDBMPOBLJIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9018996_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)